Merck
ENA048303426
Enamine
4-(3-methoxypropyl)-5-sulfanyl-8,10-dithia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
328.48
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-methoxypropyl)-2-sulfanyl-6,7-dihydro-5H-thiopyrano[3',2':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C13H16N2O2S3/c1-17-6-3-5-15-11(16)9-8-4-2-7-19-12(8)20-10(9)14-13(15)18/h2-7H2,1H3,(H,14,18)
InChI Key
DRSMBNVOEVCLIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11343
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)