Merck
ENA048303070
Enamine
11-(chloromethyl)-1,8,10-triazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-2,4,6,9,11-pentaen-13-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(chloromethyl)pyrimido[1,2-a]benzimidazol-4(10H)-one
Inchi Code
1S/C11H8ClN3O/c12-6-7-5-10(16)15-9-4-2-1-3-8(9)14-11(15)13-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
InChI Key
VJPXGCKHJLCJKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04450
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04450
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)