Merck
ENA040899353
Enamine
N'-(2-chloroacetyl)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.56
MDL番号:
mp
159-160
Iupac Name
N'-acetyl-2-chloroacetohydrazide
Inchi Code
1S/C4H7ClN2O2/c1-3(8)6-7-4(9)2-5/h2H2,1H3,(H,6,8)(H,7,9)
InChI Key
DVMOPVMOVOSVQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10548
Melting Point
159-160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10548
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)