Merck
ENA024296440
Enamine
4-[(quinazolin-4-yl)amino]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.27
MDL番号:
mp
296-299
Iupac Name
4-(4-quinazolinylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11N3O2/c19-15(20)10-5-7-11(8-6-10)18-14-12-3-1-2-4-13(12)16-9-17-14/h1-9H,(H,19,20)(H,16,17,18)
InChI Key
SGTLIIKTRIMNPW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10404
Melting Point
296-299
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10404