Merck
ENA024296369
Enamine
3-[3-(4-bromophenyl)-4-formyl-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.15
MDL番号:
Iupac Name
3-[3-(4-bromophenyl)-4-formyl-1H-pyrazol-1-yl]propanenitrile
Inchi Code
1S/C13H10BrN3O/c14-12-4-2-10(3-5-12)13-11(9-18)8-17(16-13)7-1-6-15/h2-5,8-9H,1,7H2
InChI Key
WRILJJGIAXPBHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10333
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10333