Merck
ENA024295902
Enamine
4-butyl-1-sulfanyl-4H,5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.35
MDL番号:
Iupac Name
4-butyl-1-sulfanyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-one
Inchi Code
1S/C13H14N4OS/c1-2-3-8-16-11(18)9-6-4-5-7-10(9)17-12(16)14-15-13(17)19/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,15,19)
InChI Key
NURBAHNZLYZFMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09866
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09866
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)