Merck
ENA024295464
Enamine
2-[(diphenylmethoxy)methyl]oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.3
MDL番号:
mp
47-48
Iupac Name
2-[(benzhydryloxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-3-7-13(8-4-1)16(18-12-15-11-17-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2
InChI Key
AMFIUYBZYJZWAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09428
Melting Point
47-48
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09428
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)