Merck
ENA024294645
Enamine
1-{4-[(2-ethylhexyl)oxy]phenyl}ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.37
MDL番号:
Iupac Name
1-{4-[(2-ethylhexyl)oxy]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C16H24O2/c1-4-6-7-14(5-2)12-18-16-10-8-15(9-11-16)13(3)17/h8-11,14H,4-7,12H2,1-3H3
InChI Key
YUMOBFWFAISUNO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08606
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08606