Merck
ENA018110639
Enamine
2-(2-bromo-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.12
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-bromo-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C11H12BrNO4/c1-2-16-9-4-7(5-14)3-8(12)11(9)17-6-10(13)15/h3-5H,2,6H2,1H3,(H2,13,15)
InChI Key
HPGNIWDIBHPWNQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07666
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07666
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)