Merck
ENA018109784
Enamine
ethyl 2-amino-4-(2,5-dimethylphenyl)thiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.37
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-4-(2,5-dimethylphenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO2S/c1-4-18-15(17)13-12(8-19-14(13)16)11-7-9(2)5-6-10(11)3/h5-8H,4,16H2,1-3H3
InChI Key
ZPSZGZTWODVJET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06682
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06682