Merck
ENA018108775
Enamine
4-propyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.21
MDL番号:
mp
175-176
Iupac Name
4-propyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-ol
Inchi Code
1S/C5H9N3OS/c1-2-3-8-4(9)6-7-5(8)10/h2-3H2,1H3,(H,6,9)(H,7,10)
InChI Key
GHCGODLOVBNJQV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05492
Melting Point
175-176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05492
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)