Merck
ENA018108649
Enamine
2-(3-chloroquinoxalin-2-yl)-2-(3,4-dimethylbenzenesulfonyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
371.85
MDL番号:
Iupac Name
(3-chloro-2-quinoxalinyl)[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C18H14ClN3O2S/c1-11-7-8-13(9-12(11)2)25(23,24)16(10-20)17-18(19)22-15-6-4-3-5-14(15)21-17/h3-9,16H,1-2H3
InChI Key
GEOVLRSLMHSWTF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05357
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05357
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)