Merck
ENA018108606
Enamine
ethyl 5-acetyl-2-(2-chloroacetamido)-4-methylthiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.77
MDL番号:
mp
176-177
Iupac Name
ethyl 5-acetyl-2-[(chloroacetyl)amino]-4-methyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14ClNO4S/c1-4-18-12(17)9-6(2)10(7(3)15)19-11(9)14-8(16)5-13/h4-5H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
KVHGTCWOLDALEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05312
Melting Point
176-177
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05312