Merck
ENA018108205
Enamine
3-(4-methylbenzoyl)-4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophen-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.36
MDL番号:
mp
173-175
Iupac Name
(2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-3-yl)(4-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H15NOS/c1-9-5-7-10(8-6-9)14(17)13-11-3-2-4-12(11)18-15(13)16/h5-8H,2-4,16H2,1H3
InChI Key
BWHNGJOLVNWJSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04863
Melting Point
173-175
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04863
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)