Merck
ENA018108162
Enamine
[4-(4-methylbenzenesulfonyl)phenyl]hydrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.33
MDL番号:
mp
158-160
Iupac Name
1-{4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]phenyl}hydrazine
Inchi Code
1S/C13H14N2O2S/c1-10-2-6-12(7-3-10)18(16,17)13-8-4-11(15-14)5-9-13/h2-9,15H,14H2,1H3
InChI Key
VTULUSNMAXYDHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04815
Melting Point
158-160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04815
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)