Merck
ENA018107794
Enamine
3-[3-oxo-4-(2-phenylethyl)-3,4-dihydroquinoxalin-2-yl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.36
MDL番号:
Iupac Name
3-[3-oxo-4-(2-phenylethyl)-3,4-dihydro-2-quinoxalinyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C19H18N2O3/c22-18(23)11-10-16-19(24)21(13-12-14-6-2-1-3-7-14)17-9-5-4-8-15(17)20-16/h1-10,20H,11-13H2,(H,22,23)
InChI Key
XSOXYONUKFGNQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04372
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04372