Merck
ENA018107571
Enamine
3-amino-N-(4-iodophenyl)benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
374.2
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-N-(4-iodophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11IN2O2S/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-18(16,17)12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8,15H,14H2
InChI Key
WWRSQRZMEAYPDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04129
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04129