Merck
ENA018107512
Enamine
4-chloro-3-{[2-(4-fluorophenyl)ethyl]sulfamoyl}benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
357.79
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-3-({[2-(4-fluorophenyl)ethyl]amino}sulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13ClFNO4S/c16-13-6-3-11(15(19)20)9-14(13)23(21,22)18-8-7-10-1-4-12(17)5-2-10/h1-6,9,18H,7-8H2,(H,19,20)
InChI Key
LNLYOYZSMOBPMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04064
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04064