Merck
ENA018105823
Enamine
3-amino-4-chloro-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
364.82
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-{4-[(difluoromethyl)sulfanyl]phenyl}benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H11ClF2N2O2S2/c14-11-6-5-10(7-12(11)17)22(19,20)18-8-1-3-9(4-2-8)21-13(15)16/h1-7,13,18H,17H2
InChI Key
IXYMGKKLPAPPRA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02141
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-02141