Merck
ENA018105629
Enamine
(1,3-benzothiazol-2-yl)methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.41
MDL番号:
mp
106-110
Iupac Name
1,3-benzothiazol-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C15H13NO3S2/c1-11-6-8-12(9-7-11)21(17,18)19-10-15-16-13-4-2-3-5-14(13)20-15/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
GGDQIPHYCSLYFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01872
Melting Point
106-110
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01872
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)