Merck
ENA018105457
Enamine
N,N'-bis(3-chloro-4-methoxyphenyl)propanediamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
383.23
MDL番号:
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(3-chloro-4-methoxyphenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C17H16Cl2N2O4/c1-24-14-5-3-10(7-12(14)18)20-16(22)9-17(23)21-11-4-6-15(25-2)13(19)8-11/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
InChI Key
QPSPPCRLTQQGLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01455
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01455
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)