Merck
ENA018105186
Enamine
2-chloro-N-(3-formylphenyl)benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.69
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-formylphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H10ClNO2/c15-13-7-2-1-6-12(13)14(18)16-11-5-3-4-10(8-11)9-17/h1-9H,(H,16,18)
InChI Key
GAKQNQAYVNFMJN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01141
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01141