Merck
ENA018105125
Enamine
1-[2,4-bis(difluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.17
MDL番号:
Iupac Name
1-[2,4-bis(difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c1-5(15)7-3-2-6(16-9(11)12)4-8(7)17-10(13)14/h2-4,9-10H,1H3
InChI Key
PGPIQACNLBOEMR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01078
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01078