Merck
ENA018105081
Enamine
4-[benzyl(ethyl)amino]benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.32
MDL番号:
Iupac Name
4-[benzyl(ethyl)amino]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H17NO/c1-2-17(12-14-6-4-3-5-7-14)16-10-8-15(13-18)9-11-16/h3-11,13H,2,12H2,1H3
InChI Key
YVBIDCBDRUUGEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01028
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01028
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)