Merck
CO1H9902D0D0
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.01
Iupac Name
5-bromo-2-(fluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3H2
InChI Key
MDPUZNNCAZLLIA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)