Merck
CO1H9538BE8C
CombiPhos Catalysts Inc
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.09
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-4-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-5(2)12-8-10-4-7(9)6(3)11-8/h4-5H,1-3H3
InChI Key
VAWAMISTAORKHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)