Merck
CO1H9538BCC1
CombiPhos Catalysts Inc
6-bromo-5-propylpyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.09
Iupac Name
6-bromo-5-propylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-2-3-6-4-7(10)5-11-8(6)9/h4-5H,2-3,10H2,1H3
InChI Key
CTFJMFHKJJUHER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)