Merck
CO1H324AB51F
CombiPhos Catalysts Inc
4-Chloro-5-bromo-2-phenylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.53
Iupac Name
5-bromo-4-chloro-2-phenylpyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2/c11-8-6-13-10(14-9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
AFUIIMJXYMULOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US