Merck
CO1H324AB46A
CombiPhos Catalysts Inc
5-iodo-3,4-dihydro-2H-pyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.01
Iupac Name
5-iodo-3,4-dihydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C5H7IO/c6-5-2-1-3-7-4-5/h4H,1-3H2
InChI Key
UOQIUTMODXMIHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US