Merck
CO1H324AADE7
CombiPhos Catalysts Inc
methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(13)4-5-11(10)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
InChI Key
KQFPPROBTAPLNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)