Merck
CO1H324AAD21
CombiPhos Catalysts Inc
(2-bromo-6-hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.81
Iupac Name
(2-bromo-6-hydroxypyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BBrNO3/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(9)8-4/h1-2,10-11H,(H,8,9)
InChI Key
HEQZUIMEIANNGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US