Merck
CO1H324A9FF1
CombiPhos Catalysts Inc
2,5-Dibromo-4-(2-trifluoromethylphenyl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
387.02
Iupac Name
2,5-dibromo-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C10H4Br2F3NS/c11-8-7(16-9(12)17-8)5-3-1-2-4-6(5)10(13,14)15/h1-4H
InChI Key
LJIAHDWLPIRJCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US