Merck
CO1H324A9AA1
CombiPhos Catalysts Inc
tert-butyl 3-(3-bromo-5-methoxyphenyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
342.23
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-bromo-5-methoxyphenyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20BrNO3/c1-15(2,3)20-14(18)17-8-11(9-17)10-5-12(16)7-13(6-10)19-4/h5-7,11H,8-9H2,1-4H3
InChI Key
NBKINBHITDBORM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US