Merck
CO1H324A9A57
CombiPhos Catalysts Inc
4-bromo-2-(oxetan-3-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.09
Iupac Name
4-bromo-2-(oxetan-3-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-7-1-2-9(11)8(3-7)6-4-12-5-6/h1-3,6H,4-5,11H2
InChI Key
MHPNCUCPOYFQIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US