Merck
CO1H324A983B
CombiPhos Catalysts Inc
2-Hydroxy-5-(4-trifluoromethylphenyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.2
Iupac Name
5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H8F3NO/c13-12(14,15)10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(17)16-7-9/h1-7H,(H,16,17)
InChI Key
GWCVSUAYFBNMHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)