Merck
CO1H324A956F
CombiPhos Catalysts Inc
3-bromo-5-cyclopropylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.08
Iupac Name
3-bromo-5-cyclopropylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-10-4-7(6-12)3-9(5-10)8-1-2-8/h3-5,8H,1-2H2
InChI Key
DIGVXCGIGJPROH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)