Merck
CO1H324A9521
CombiPhos Catalysts Inc
1-(2-BROMOPYRIDIN-3-YL)PYRROLIDIN-3-OL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
Iupac Name
1-(2-bromopyridin-3-yl)pyrrolidin-3-ol
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c10-9-8(2-1-4-11-9)12-5-3-7(13)6-12/h1-2,4,7,13H,3,5-6H2
InChI Key
OWLZLCCWLVTTID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)