Merck
CO1H324A946E
CombiPhos Catalysts Inc
3-(3-AMINOPYRIDIN-4-YL)BENZONITRILE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
Iupac Name
3-(3-aminopyridin-4-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3/c13-7-9-2-1-3-10(6-9)11-4-5-15-8-12(11)14/h1-6,8H,14H2
InChI Key
MBSYQKIYOWDQFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)