Merck
CO1H324A9275
CombiPhos Catalysts Inc
2-Hydroxy-6-(2-methoxyphenyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
Iupac Name
6-(2-methoxyphenyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-15-11-7-3-2-5-9(11)10-6-4-8-12(14)13-10/h2-8H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
KQXQYTKJWUYZAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US