Merck
CO1H324A910E
CombiPhos Catalysts Inc
4-(2-CHLOROPHENYL)PYRIDIN-3-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.66
Iupac Name
4-(2-chlorophenyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2/c12-10-4-2-1-3-8(10)9-5-6-14-7-11(9)13/h1-7H,13H2
InChI Key
NVTQBRVTILGOCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)