Merck
CO1H324A8774
CombiPhos Catalysts Inc
5-BROMO-2-ETHYLPYRIDIN-4-AMINE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.07
Iupac Name
5-bromo-2-ethyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-2-5-3-7(9)6(8)4-10-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
ZOLWVEIUXPYPID-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)