Merck
CO1H324A86F1
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-3-cyclobutylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.09
Iupac Name
4-bromo-3-cyclobutylpyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrN/c10-9-4-5-11-6-8(9)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
InChI Key
WOUIWAMQLPDMLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)