Merck
CO1H324A84F9
CombiPhos Catalysts Inc
4-Fluoro-2-(pyrimidin-4-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.17
Iupac Name
4-(4-fluoropyridin-2-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H6FN3/c10-7-1-4-12-9(5-7)8-2-3-11-6-13-8/h1-6H
InChI Key
YVGWJKGYSSVDOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)