Merck
CO1H324A830C
CombiPhos Catalysts Inc
3-Bromo-4-ethyl-2-pyridinecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.06
Iupac Name
3-bromo-4-ethylpicolinonitrile
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-2-6-3-4-11-7(5-10)8(6)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
JAWPQHOKCCARRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)