Merck
CO1H324A7B7E
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.11
Iupac Name
4-bromo-2-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C7H6BrN3S/c1-5-2-9-11(3-5)7-10-6(8)4-12-7/h2-4H,1H3
InChI Key
XGDANQFRDMDLJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)