Merck
CO1H324A7972
CombiPhos Catalysts Inc
5-Bromo-4-(2-methyl-4-fluorophenyl)thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.14
Iupac Name
5-bromo-4-(4-fluoro-2-methylphenyl)-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C10H7BrFNS/c1-6-4-7(12)2-3-8(6)9-10(11)14-5-13-9/h2-5H,1H3
InChI Key
ZITXQDIFPQXIHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US