Merck
CO1H324A71B7
CombiPhos Catalysts Inc
4-Ethyl-2-(N-methylpiperazin-1-yl)thiazole-5-boronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.29
Iupac Name
4-ethyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
Inchi Code
1S/C16H28BN3O2S/c1-7-12-13(17-21-15(2,3)16(4,5)22-17)23-14(18-12)20-10-8-19(6)9-11-20/h7-11H2,1-6H3
InChI Key
IMLIDEZUIRDHTF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)