Merck
CO1H324A6F61
CombiPhos Catalysts Inc
2-Methoxy-4-(3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.19
Iupac Name
1-(3-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C17H23BN2O3/c1-12-9-10-20(19-12)13-7-8-14(15(11-13)21-6)18-22-16(2,3)17(4,5)23-18/h7-11H,1-6H3
InChI Key
FPVWCDJUPYBLGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)