Merck
CO1H324A6113
CombiPhos Catalysts Inc
2-Fluoro-4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.08
Iupac Name
(2-fluoro-4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C12H17BFNO2/c1-9-4-6-15(7-5-9)10-2-3-11(13(16)17)12(14)8-10/h2-3,8-9,16-17H,4-7H2,1H3
InChI Key
HWYUKAWAMJGTRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)