Merck
CO1H324A5ED8
CombiPhos Catalysts Inc
2-(1H-Pyrrol-1-yl)pyridine-4-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.99
Iupac Name
(2-(1H-pyrrol-1-yl)pyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BN2O2/c13-10(14)8-3-4-11-9(7-8)12-5-1-2-6-12/h1-7,13-14H
InChI Key
AORFJEJASBMACD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US